Merck
61642
Sigma-Aldrich
十二酸丁酯
≥99.0% (GC)
别名:
月桂酸丁酯, 月桂酸正丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
256.42
Beilstein:
1776360
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (GC)
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI 密鑰
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)