Merck
615455
Sigma-Aldrich
去乙基氯化奥昔布宁-乙基-d5
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20D5H22ClNO3
分子量:
369.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
質量偏移
M+5
SMILES 字串
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCC#CCCC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
InChI 密鑰
DSWCYTSHCYXHGW-LUIAAVAXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)