Merck
614513
Sigma-Aldrich
1-溴戊烷-d11
98 atom % D, 99% (CP)
别名:
溴代戊烷-d11
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)3CD2Br
分子量:
162.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
沸点
130 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
密度
1.306 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+11
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
YZWKKMVJZFACSU-GILSBCIXSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
89.6 °F - closed cup
闪点(°C)
32.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)