Merck
614505
Sigma-Aldrich
1-溴壬烷-1,1,2,2-d4
98 atom % D
别名:
正壬基溴-1,1,2,2-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6CD2CD2Br
分子量:
211.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
沸点
201 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])CCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i8D2,9D2
InChI key
AYMUQTNXKPEMLM-LZMSFWOYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
194.0 °F
闪点(°C)
90.00 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)