Merck
614467
Sigma-Aldrich
1-溴十六烷-d33
98 atom % D
别名:
十六烷基溴-d33, 鲸蜡基溴-d33
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)14CD2Br
分子量:
338.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % D
方案
99% (CP)
沸点
190 °C/11 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+33
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
InChI key
HNTGIJLWHDPAFN-TUWMXWROSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
350.6 °F - closed cup
闪点(°C)
177 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)