Merck
613835
Sigma-Aldrich
Acetylene-d2
99 atom % D
别名:
Dideuterioacetylene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2D2
CAS号:
分子量:
28.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
mp
-81 °C (subl.) (lit.)
密度
0.97 g/mL at 0 °C (air=1)(lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C#C[2H]
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Chem. Unst. Gas A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)