Merck
612626
Supelco
尼古丁溶液 溶液
NMR reference standard, 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2
分子量:
162.23
分類程式碼代碼:
12142201
NACRES:
NA.24
等級
NMR reference standard
analytical standard
成份
TMS, 0.05%
濃度
20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
格式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
NMR reference standard (20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-2.2 °F
閃點(°C)
-19 °C