Merck
612456
Supelco
乙苯溶液 溶液
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10
CAS号:
分子量:
106.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
浓度
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
技术
NMR: suitable
NMR管尺寸
8 mm × 7 in.
适用性
suitable for NMR (reference standard)
包装形式
single component solution
SMILES字符串
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特点和优势
1H sensitivity
数量
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)