主要文件
605972
Sigma-Aldrich
海藻冻干细胞-13C(螺旋藻)
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
同位素純度
99 atom % 13C
技術
protein expression: suitable
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)