Merck
604895
Sigma-Aldrich
L-天冬氨酸-2-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH213CH(NH2)CO2H
分子量:
134.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
旋光性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
N[13C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i2+1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-JACJRKFSSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)