Merck
603929
Sigma-Aldrich
丁酸钠-1,2-13C2
99 atom % 13C
别名:
丁酸-1,2-13C2 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH213CH213CO2Na
分子量:
112.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
mp
250-253 °C (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[Na+].CC[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i3+1,4+1;
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-ZPGUIXIESA-M
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)