Merck
603902
Sigma-Aldrich
琥珀酸酐-1,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
别名:
Dihydro furandione-2,5-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C2H4O3
分子量:
102.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥99% (CP)
形狀
solid
技術
protein expression: suitable
bp
261 °C
mp
118-120 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O=[13C]1CC[13C](=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i3+1,4+1
InChI 密鑰
RINCXYDBBGOEEQ-CQDYUVAPSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)