Merck
603880
Sigma-Aldrich
十二烷二酸-1,12-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO213C(CH2)1013CO2H
分子量:
232.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
bp
245 °C/10 mmHg (lit.)
mp
127-129 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O[13C](=O)CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i11+1,12+1
InChI 密鑰
TVIDDXQYHWJXFK-ALQHTKJJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3