Merck
603406
Sigma-Aldrich
光气-13C
99 atom % 13C
别名:
Carbonic-13C dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13COCl2
CAS号:
分子量:
99.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
InChI 密鑰
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)