Merck
603015
Sigma-Aldrich
水-17O
10-14.9 atom % 17O
别名:
17O Labeled water
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H217O
CAS号:
分子量:
19.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
50202301
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
10-14.9 atom % 17O
分子量
18.12 by atom % calculation
沸点
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)