About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H2OCH2CH3B(OH)2
CAS号:
分子量:
194.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
206-211 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-4-14-10-7(2)5-9(11(12)13)6-8(10)3/h5-6,12-13H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
FMJASQDMWVBTOJ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3