方案
≥98%
折射率
n20/D 1.525 (lit.)
沸点
65-66 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[H][Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6Cl2Si/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H
InChI key
VIRVTHOOZABTPR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
118.4 °F - closed cup
闪点(°C)
48 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter