Merck
597767
Sigma-Aldrich
5-乙酰基-2-甲氧基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO2
分子量:
151.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
53-57 °C (lit.)
官能团
ketone
SMILES字符串
COc1ccc(cn1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)7-3-4-8(11-2)9-5-7/h3-5H,1-2H3
InChI key
RYOQZXOVBJIUSX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)