Merck
597732
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基-4-异丙氧基苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17BO3
分子量:
208.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
206-210 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)Oc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C11H17BO3/c1-7(2)15-11-8(3)5-10(12(13)14)6-9(11)4/h5-7,13-14H,1-4H3
InChI 密鑰
OESNXDCMAFEMMC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)