Merck
597074
Sigma-Aldrich
3-溴-2-丙氧基苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
分子量:
258.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCOc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-6-14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
InChI 密鑰
QILIDAIRUWTFHF-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)