Merck
597058
Sigma-Aldrich
烟酸乙酯-13C6
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C2H9NO2
分子量:
157.12
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
沸点
223-224 °C (lit.)
mp
8-10 °C
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[13CH3]COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
XBLVHTDFJBKJLG-FJYIEFNNSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.4 °F - closed cup
闪点(°C)
93 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)