Merck
596809
Sigma-Aldrich
1,1′-双-2-萘基 DL-对-甲苯磺酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3C6H4SO3C10H6-)2
分子量:
594.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
180-184 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(OS(=O)(=O)c5ccc(C)cc5)ccc6ccccc46
InChI
1S/C34H26O6S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)41(35,36)39-31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)40-42(37,38)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3
InChI 密鑰
BKYJBVWKVKRIDN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)