Merck
596590
Sigma-Aldrich
1-苯甲酰-1H-苯并三氮唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9N3O
CAS号:
分子量:
223.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES字符串
O=C(c1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N3O/c17-13(10-6-2-1-3-7-10)16-12-9-5-4-8-11(12)14-15-16/h1-9H
InChI key
UJEMOXPSTTXLRE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)