About This Item
线性分子式:
BrC6H2(OC2H5)(CH3)B(OH)2
CAS号:
分子量:
258.90
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-3-14-9-7(10(12)13)4-6(2)5-8(9)11/h4-5,12-13H,3H2,1-2H3
InChI key
BTBLZNZUELXCOT-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3