Merck
595551
Sigma-Aldrich
2-茚羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O2
CAS号:
分子量:
162.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
128-132 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)C1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
XUDCMQBOWOLYCF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)