Merck
595209
Sigma-Aldrich
3-(甲酰胺基)苯硼酸频哪醇酯
别名:
3-甲酰氨基苯基硼酸频哪醇酯, N-[3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)苯基]甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18BNO3
分子量:
247.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18BNO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-6-5-7-11(8-10)15-9-16/h5-9H,1-4H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
NYDQNRBQQQKVKY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3