About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)CN
CAS号:
分子量:
135.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(F)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
BJBXUIUJKPOZLV-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3