Merck
594652
Sigma-Aldrich
3-甲氧羰基苯硼酸频哪醇酯
97%
别名:
3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)苯甲酸甲酯, 3-甲氧基羰基苯硼酸频哪醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H19BO4
分子量:
262.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)c1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-6-7-10(9-11)12(16)17-5/h6-9H,1-5H3
InChI key
JBJGSVBGUBATNH-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)