Merck
594245
Sigma-Aldrich
2-苄氧基苯硼酸频哪醇酯
97%
别名:
2-(2-苄氧基苯基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷, 2-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H23BO3
分子量:
310.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2OCc3ccccc3
InChI
1S/C19H23BO3/c1-18(2)19(3,4)23-20(22-18)16-12-8-9-13-17(16)21-14-15-10-6-5-7-11-15/h5-13H,14H2,1-4H3
InChI key
OYMQYMSYMNEKLI-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)