化驗
97%
mp
193-197 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ncc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4ClN3O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H,(H2,7,8)
InChI 密鑰
GILTXHIJUUIMPI-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3