Merck
593524
Sigma-Aldrich
2-氟-3-碘苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5BFIO2
分子量:
265.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
238-243 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1cccc(I)c1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,10-11H
InChI 密鑰
NNMDGAIATJXYFJ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)