Merck
593249
Sigma-Aldrich
4'-甲氧基甲酰苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO2
CAS号:
分子量:
151.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)Nc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
SXEVZVMJNXOXIJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)