About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14N2O · HCl
CAS号:
分子量:
226.70
Beilstein:
3717496
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
>230 °C (lit.)
官能团
phenyl
SMILES字符串
Cl[H].O=C(N1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13;/h1-5,12H,6-9H2;1H
InChI key
KSVFXAZDBKITEF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3