Merck
592447
Sigma-Aldrich
4-氟肉桂酸甲酯,反式为主
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CH=CHCO2CH3
CAS号:
分子量:
180.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
45-49 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9FO2/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-7H,1H3/b7-4+
InChI 密鑰
HSNCAEKOZRUMTB-QPJJXVBHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)