Merck
591963
Sigma-Aldrich
聚(2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯)
别名:
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate polymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF3)]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
表单
solid
折射率
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.42 (lit.)
粘度
12.6 cP, 1 % in methylene chloride
mp
50-52 °C (lit.)
转变温度
Tg 69 °C(lit.)
溶解性
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
InChI key
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
应用
低折射率聚合物,用于光波导中的熔覆层。透明、低表面张力聚合物。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)