Merck
591602
Sigma-Aldrich
硬脂酸-1,2-13C2
99 atom % 13C
别名:
十八烷酸-1,2-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)14CH213CH213CO2H
分子量:
286.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1,18+1
InChI 密鑰
QIQXTHQIDYTFRH-VJNPICPZSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)