Merck
591459
Sigma-Aldrich
(3S)-(+)-3-(1-甲基吲哚-3-基)丁酸甲酯
optical purity ee: 97% (HPLC), 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17NO2
CAS号:
分子量:
231.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
98%
旋光性
[α]20/D +7°, c = 1% in chloroform
光学纯度
ee: 97% (HPLC)
折射率
n20/D 1.5590 (lit.)
沸点
344-345 °C (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)C[C@H](C)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C14H17NO2/c1-10(8-14(16)17-3)12-9-15(2)13-7-5-4-6-11(12)13/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
QIOUBQLAFUPETC-JTQLQIEISA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)