Merck
591289
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodipropylamine-d14
98 atom % D
别名:
N-Nitroso-N-(propyl-d7)-1-propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3CD2CD2)2NNO
CAS号:
分子量:
144.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
同位素純度
98 atom % D
品質等級
bp
206 °C (lit.)
密度
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)