Merck
591025
Sigma-Aldrich
5-甲基-4,6-二羟基嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2O2
CAS号:
分子量:
126.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1c(O)ncnc1O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-4(8)6-2-7-5(3)9/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI 密鑰
OREVOAMPEBWISR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)