Merck
590487
Sigma-Aldrich
聚(3,5 吡啶)
别名:
聚(3,5-吡啶二基)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C5H3N)n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
应用
发光共轭聚合物。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)