About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH2CH2CH3)CO2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
204.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99%
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]\C([H])=C(\CCC)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-3-7-11(2)13(14)15-10-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9H,2-3,7,10H2,1H3
InChI key
VVMMMVHSJPQPMA-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2