Merck
590029
Sigma-Aldrich
1-溴-2-(甲氧基甲氧基)乙烷
98%
别名:
2-Bromoethyl methoxymethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2CH2OCH2OCH3
分子量:
169.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
折射率
n20/D 1.480 (lit.)
沸点
116-117 °C (lit.)
密度
1.448 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
ether
SMILES字符串
COCOCCBr
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4-7-3-2-5/h2-4H2,1H3
InChI key
HRKGXDSPQAOGBB-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
148.0 °F - closed cup
闪点(°C)
64.44 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)