About This Item
线性分子式:
ClCH2CO2Si(CH3)2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
208.76
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
沸点
48-49 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C8H17ClO2Si/c1-8(2,3)12(4,5)11-7(10)6-9/h6H2,1-5H3
InChI key
RUQHLZVDTNJVOW-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
154.0 °F - closed cup
闪点(°C)
67.8 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter