Merck
589462
Sigma-Aldrich
磷烯醇丙酮酸-1-13C 钾盐
99 atom % 13C, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC2H4KO6P
分子量:
207.13
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
175 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[K+].O[13C](=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i3+1;
InChI 密鑰
SOSDSEAIODNVPX-FJUFCODESA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)