Merck
589071
Sigma-Aldrich
1,4-亚苯基二丙烯酰氯
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CH=CHCOCl)2
CAS号:
分子量:
255.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
形狀
solid
mp
171-172 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)\C=C\c1ccc(\C=C\C(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C12H8Cl2O2/c13-11(15)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(14)16/h1-8H/b7-5+,8-6+
InChI 密鑰
WQZLRZFBCIUDFL-KQQUZDAGSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges