Merck
588881
Sigma-Aldrich
环己烷-1,2,4,5-四甲酸,顺反异构体混合物
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H8(CO2H)4
CAS号:
分子量:
260.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
>220 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)C1CC(C(CC1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h3-6H,1-2H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI 密鑰
ZPAKUZKMGJJMAA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)