Merck
588814
Sigma-Aldrich
氯乙烷-2-13C
99 atom % 13C
别名:
乙基氯-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3CH2Cl
分子量:
65.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
12.3 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[13CH3]CCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1
InChI 密鑰
HRYZWHHZPQKTII-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-58.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-50 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)