Merck
588180
Sigma-Aldrich
1-二甲氨基-2-丙胺
98%
别名:
N,N-二甲基丙二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)CH2N(CH3)2
CAS号:
分子量:
102.18
Beilstein:
969185
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
密度
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(N)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(6)4-7(2)3/h5H,4,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
RRQHLOZQFPWDCA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)