Merck
587850
Sigma-Aldrich
DL-酪氨酸-1-13C
99 atom % 13C
别名:
DL-4-羟基苯基(丙氨酸-1-13C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(OH)-C6H4CH2CH(NH2)13CO2H
CAS号:
分子量:
182.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
NC(Cc1ccc(O)cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i9+1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-QBZHADDCSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)