Merck
587400
Sigma-Aldrich
磷酸钐(III) 水合物
≥99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
O4PSm · xH2O
CAS号:
分子量:
245.33 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: samarium
SMILES 字串
O.[Sm+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.Sm/c1-5(2,3)4;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;/q;;+3/p-3
InChI 密鑰
GIUBLDXWAJRBHC-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)